主要文件
CLS3883
康宁® 96 孔半区微孔板
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
flat bottom clear
white polystyrene
描述
non-treated
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
bag of 25
pkg of 25 inner package
製造商/商標名
Corning 3883
尺寸
96 wells
孔直徑
10.7 mm
適合性
suitable for (cell cuture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
独特的半面板可通过减少每孔所需的试剂量,帮助节省稀有和昂贵的试剂,同时仍然可在大多数标准读板器上进行读取。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)