主要文件
CLS3822
Corning® 384微孔板,低容积
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, round bottom, sterile, lid, pack of 10
别名:
384 multiwell plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.24
材料
black bottom
black polystyrene
round bottom
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
pack of 10
case of 50
製造商/商標名
Corning 3822
最大體積
50 μL
尺寸
384 wells
有效容積
40 μL
顏色
black
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)