主要文件
CLS3657
Corning® 384微孔板
clear polypropylene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
别名:
384多孔板, 384孔常规储存板, 384孔微体积板, 384孔板, 384孔检测板, 384微孔板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料:
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
尺寸:
384 wells
孔容積:
95 μL
孔有效容積:
15-70 μL
材料
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
包裝
case of 100
pack of 25
製造商/商標名
Corning 3657
尺寸
384 wells
孔容積
95 μL
孔有效容積
15-70 μL
顏色
clear
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 耐受多种常见有机溶剂(如DMSO、乙醇、甲醇)
  • 经认证的无DNasa和RNase
  • 总的孔体积95 μL;工作体积 15-70 μL
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)