材料
flat bottom
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
無菌
non-sterile
non-sterile
特點
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
包裝
pack of 10
製造商/商標名
Corning 3574BC
最大體積
112 μL
尺寸
384 wells
孔
384 wells
有效容積
80 μL
顏色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合類型
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
非结合表面(NBS™)多孔板具有一种改性聚合物表面(PS),可形成非离子型亲水性表面(聚乙烯氧化物样),从而最大限度地减少生物相互作用,提高信噪比。 结果表明,NBS能够显著降低蛋白质和核酸与聚合物的结合(<2 ng/cm2;与PS & PP表面相比,超过90%的蛋白结合降低),保持酶活性,抑制多种细胞系的粘附。这些用于检测板的新表面技术非常适合同相杂交,如闪烁迫近分析法(SPA)。 除了信噪比增加20倍以上,选定化验也显示出更高的灵敏度和特异性。 对于384孔板,建议工作体积最多20 μL至80 μL。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CLS3574BC-10EA | 4061831707526 |
CLS3574BC-50EA | 4061831697018 |