主要文件
CLS356487
Corning® BioCoat Collagen Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
别名:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
rectangular flask
特點
vented Cap
Straight neck
包裝
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
製造商/商標名
Corning 356487
容量
175 cm2
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)