主要文件
CLS354518
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Culture Dish
diam. 35 mm
别名:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
特點
lid
包裝
pkg of 20 ea (1 pack )
製造商/商標名
Corning 354518
直徑
35 mm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)