主要文件
CLS3341
Corning® 384孔深孔板密封垫
white polystyrene, V-bottom, non-sterile, pack of 10
别名:
384孔板密封垫, 384孔深孔板密封垫, 多孔板密封垫, 平板密封垫, 微孔板密封垫, 深孔板密封垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
V-bottom
natural wells
white polystyrene
無菌
non-sterile
特點
plate format: 384 well sealing mat
sealing mat
包裝
pack of 10
case of 50
製造商/商標名
Corning 3341
尺寸
384 wells
孔容積
240 μL
顏色
natural
相关类别
一般說明
  • 非常适合 384 孔深孔聚丙烯储存板(CLS3342;CLS3347)
  • 耐溶剂聚丙烯提供与许多常见有机溶剂(例如 DMSO、乙醇、甲醇)的兼容性
  • 密封性好,可防止蒸发和气体交换
  • 适用于化合物的长期、低温存储
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)