主要文件
CLS2572
Corning® Stripwell accessories
"egg crate" strip holder
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.15
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Corning 2572
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The "egg crate" style strip holder is designed for use with any Costar flat bottom strips.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)