主要文件
CLS10030
Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask®细胞培养容器
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 1, case of 4
别名:
Corning cell culture flasks, cell culture flasks, cell culture vessels, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116155
NACRES:
NB.13
材料
cap (plug seal)
flat cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck
描述
Disposable, intended for one-time use only
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
cap
graduations: no
包裝
bag of 1
case of 4
製造商/商標名
Corning 10030
最大體積
560 mL
表面積
1720 cm2
有效容積
560 mL
結合類型
CellBIND® surface
相容性
designed for manual cell culture applications
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
推出新型 手动 养 容器(HYPERFlask M)。该HYPERFlask M容器专为手动使用而设计。 最初,HYPERFlask细胞培养容器是为自动化而开发的。 由于其在台式设备上的普及,康宁重新设计了HYPERFlask M容器,具有适合各种细胞培养应用的新功能。
新型人体工学保护帽: 内衬帽上的光滑纹理允许操作者以更符合人体工程学的方式关闭和打开容器
新适配器网格: 新设计允许更快的填充和排空,同时减少泡沫产生
新序列号: 每个培养瓶均可通过肉眼或手持式条形代码阅读器识别的序列号进行追溯
采用 USP VI 级材料制成: 模制并装配在经认证的 100,000 级洁净室中
无菌: 伽马辐照至无菌保证级别 (SAL) 10-6
洁净室包装: 每个包装为双层袋装。
创新10 层设计: 10 个互联的聚苯乙烯生长面
最佳生长: 康宁 CellBIND 经表面处理的透气聚苯乙烯可实现优越的细胞附着和生长
提高细胞产量: 细胞产量 提高10 倍,提高了生产率和产能
节约时间和空间: 与 处理10 个传统 175 cm2 培养瓶相比,处理一个培养瓶可减少处理时间和培养器储存空间
法律資訊
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS10030-4EA4061835180684