主要文件
JM
86010201, human blood, Lymphoblast
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
product name
JM, 86010201
生物源
human blood
增長模式
Suspension
染色體組型
Not specified
形態學
Lymphoblast
產品
Not specified
受體
Not specified
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
cancer
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
細胞系來源
Human T cell
細胞系描述
T-cell derived line with the ability to grow HIV.
應用
HIV studies
DNA分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 16,17,19,20
培養基
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
例行更新培養
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
其他說明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.