产品名称
胶原蛋白 来源于小牛皮, Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
bovine (calf) skin
品質等級
無菌
aseptically processed
產品線
BioReagent
形狀
solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
包裝
pkg of 20 mL
濃度
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
6‑10 μg/cm2
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... COL1A1(282187) , COL2A1(407142)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 免疫荧光研究中载玻片的预先铺制
- 在神经元培养中,作为细胞粘附因子和聚偏二氟乙烯-三氟乙烯(P(VDF-TrFE))膜的修饰
- 在鼠胚成纤维细胞培养中用于培养皿的涂层
生化/生理作用
成分
準備報告
其他說明
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.