Merck
C8822
Sigma-Aldrich
Crocein Scarlet 7B
Powder
别名:
Acid Red 71
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C24H18N4O7S2Na2
CAS号:
分子量:
584.53
顏色索引編號:
27165
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
Crocein Scarlet 7B,
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, ~65-85%
顏色
red to brown
溶解度
H2O: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
InChI 密鑰
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Bell S
A Dictionary of Forensic Science (2012)