Merck
C702000
Sigma-Aldrich
rC(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
品質等級
化驗
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔徑
1000 Å
容量
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)