主要文件
C6317
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
别名:
carboys, nalgene carboys
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121820
NACRES:
NB.35
材料
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
特點
autoclavable: no
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 2211-0020
長度 × 寬度 × 高度
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
標稱容量
9 L (2 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)