主要文件
C5981
Sigma-Aldrich
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
别名:
cell lifters, cell scraper
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
NACRES:
NB.22
無菌
sterile
特點
pivoted blade
包裝
case of 100 (individually wrapped)
製造商/商標名
Greiner 541070
刀片寬度
1.8 cm
把手長度
28 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)