主要文件
C4676
Sigma-Aldrich
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 14 wells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
产品名称
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.0 mm × 14 wells
尺寸
1.0 mm × 14 wells
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)