Merck
C3205
Sigma-Aldrich
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine trifluoroacetate salt
≥95% (TLC)
别名:
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H18N2O6 · C2F3O2H
分子量:
376.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
powder
顏色
white
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.C2HF3O2/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);(H,6,7)/t7-;/m0./s1
InChI 密鑰
PKZCFUDHJJGMPN-FJXQXJEOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hochuli, E., et al.
Journal of Chromatographic Science, 411, 177-177 (1987)