主要文件
C2817
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 15 L (4 gal), low-density polyethylene
别名:
carboys, nalgene carboys
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121820
NACRES:
NB.35
材料
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 2210-0040
高度 × 直徑
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
標稱容量
15 L (4 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)