主要文件
BUA438-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
round, capacity 100 mL, pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
材料
round
包裝
pack of 4
製造商/商標名
Eppendorf® 022639081 (NA)
Eppendorf® 5702722006 (EU)
技術
centrifugation: suitable
容量
100 mL
相容性
for use with Rotor A-4-38
相关类别
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG