Key Documents
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.82
材料
stainless steel
包裝
pack of 500 g
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
珠直徑
10 mm
相容性
25mL stainless steel grinding jars
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.