主要文件
BMSIPD4400B400
Sigma-Aldrich
Blender Bag
capacity 400 mL
别名:
homogenization bag, homogenizer bag
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.74
材料
clear
low-density polyethylene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPD4400-B400
bag H × W
300 cm × 180 cm
容量
400 mL
一般說明
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon filter.
應用
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)