主要文件
AXYTE204YR
Pipette tips for Eppendorf® pipettors
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
製造商/商標名
Axygen Inc TE-204-Y-R
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
200 μL
容積
200 μL
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)