主要文件
AXYSCT15MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, units of 25, sterile
别名:
15 ml centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌
sterile
包裝
units of 25
製造商/商標名
Axygen Inc SCT-15ML-R-S
Corning
參數
12000 × g max. RCF
容量
15 mL
顏色
clear
接頭
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)