材料
aluminum
無菌
non-sterile
特點
piercable
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-AS-200
Corning
包裝
pkg of 5x100sheets/cs
尺寸
35 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Axygen®铝封板膜是光敏样品的理想选择。
- 均匀的粘合剂实现有效的孔密封。
- 功能强大的密封膜可用于各种应用,包括 PCR、实时 PCR 、ELISA 和细胞培养。
- 兼容各种试剂和温度。
- 铝封板膜是光敏样品的理想选择。
- 均匀的粘合剂实现高效的孔密封。
- 功能强大的密封膜可用于各种应用,包括 PCR、实时 PCR 、ELISA 和细胞培养。
- 兼容各种试剂和温度。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
AXYPCRAS200 |