主要文件
AXYPCR384M2G
PCR微孔板,用于ABI 3730, 3100基因分析仪和MJ热循环仪
size 384 wells, pkg of 5x10plates/cs
别名:
384 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom green polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-384M2-G
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
50 μL
尺寸
384 wells
有效容積
50 μL
適合性
suitable for PCR
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)