主要文件
AXYPCR05C
平盖PCR管
thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-05-C
Corning
包裝
pkg of 10x1000tubes/cs
尺寸
0.5 mL
顏色
clear
接頭
cap (push fit)
適合性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Axygen® PCR 管非常适合用于96孔微孔板。
  • 盖提供防漏密封保护,防止样品蒸发。
  • 均匀的超薄管壁有助实现最佳的传热。
  • 不含 RNase/DNase,非热源
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)