主要文件
ADS41042-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
特點
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638998 (NA)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG