主要文件
ADF356301C-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm, large rotor bore, pack of 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
特點
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm
包裝
pack of 6
製造商/商標名
Eppendorf® 022654331 (NA)
參數
7,567 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
直徑
29.5 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP022654331-2EA4061835085736