主要文件
ADF346381-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
round bottom
特點
for use with lid
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637215 (NA)
參數
15,300 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
技術
centrifugation: suitable
直徑
11 mm
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)