Merck
A6050
Sigma-Aldrich
丙烯酰胺/N,N'-亚甲基双丙烯酰胺配制试剂
BioReagent, for molecular biology, 37:1 (ratio)
别名:
Acrylamide/Bisacrylamide, 37:1 (2.6% crosslinker), Polyacrylamide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105319
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
powder
饋電比
37:1 (ratio)
異物活動
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES 字串
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙烯酰胺(AA)是一种神经毒素和致癌物。它存在于薯条和薯片等土豆产品和一些谷类产品。这种高反应性有机化合物能够聚合形成聚丙烯酰胺。
應用
丙烯酰胺/双丙烯酰胺已被用于制备电泳用聚丙烯酰胺凝胶。
即复溶干粉混合物精确预混合,得到 40% (w/v) 贮备液,用于蛋白质和核酸电泳。该浓度基于丙烯酰胺和双丙烯酰胺的总重量。
特點和優勢
无需称量有毒丙烯酰胺和双丙烯酰胺。
重構
为制备 100 mL A6050,向容器中缓慢加入 63 mL 蒸馏水或去离子水并溶解内容物。不要分割固体。制备 100 mL 40% 贮备液。
对于 1 L 规格,使用 630 mL 水。
向容器中缓慢加入规定量的蒸馏水复溶,并溶解内容物。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Genetic diversity analysis of Rhodothermus reflects geographical origin of the isolates
Petursdottir SK, et al.
Extremophiles : Life Under Extreme Conditions, 4(5), 267-274 (2000)
Acrylamide: a common food toxin related to physiological functions and health
Semla M, et al.
Physiological Research, 66(2), 205-205 (2017)