Merck
A214600
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TC-rA(ib) Phosphoramidite
别名:
DMT-2′O-TC-rA(ib) Amidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C49H61N8O10PS2
分子量:
1017.16
分類程式碼代碼:
41116105
產品線
Proligo Reagents
品質等級
化驗
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤-0.5% 31P-NMR P(III) impurites 145-155ppm (31P-NMR)
≤-0.5% Impurity 3′-TC Isomer (reversed phase HPLC)
核苷譜
base: adenosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
S=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)O[C@@H]2[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@H](O[C@H]2N3C4=C(N=C3)C(NC(C(C)C)=O)=NC=N4)COC(C5=CC=C(OC)C=C5)(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)