主要文件
A211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rA(bz) Phosphoramidite
别名:
5′-Dimethoxytrityl-N6-Benzoyl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)adenosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C50H58N7O9P
分子量:
932.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.51
化驗
≥98.0% (reversed phase HPLC)
品質等級
形狀
powder
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3. It is an adenosine analog.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)