蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.02 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid (or viscous liquid)
expl. lim.
7.4 %
雜質
insoluble matter, passes filter test
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
n20/D 1.428
pH值
6-8 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter