產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
mp
133-140 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 1