Merck
63559
Sigma-Aldrich
D -甘露醇
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
甘露糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to Ph Eur
雜質
insoluble matter, passes filter test
reducing sugars, complies
≤0.0072% free acid (as CH3COOH)
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
損耗
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
pH值
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
166-168 °C
167-170 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
D-甘露醇作为渗透剂和转运促进剂在多种生物 体内 体外 应用中,如改善血脑屏障转运和高渗性治疗。D-甘露醇用作鉴别、区分和表征酶(如甘露醇脱氢酶)的底物。D-甘露醇用于鉴别甘露醇代谢细菌。
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种糖醇产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
用于不连续梯度离心法纯化植物原生质体 。在浓度超过 50 mm 时可逆性抑制原生质体苯丙氨酸解氨酶活性的胞浆菌 。GLC 分离硝基二甲苯和二甲苯酚异构体的液体固定相组分
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Anna Stepanova et al.
Antioxidants & redox signaling, 31(9), 608-622 (2019-05-01)
Aims: Brain ischemia/reperfusion (I/R) is associated with impairment of mitochondrial function. However, the mechanisms of mitochondrial failure are not
B.G. Hughes
Biochem. Physiol. Pflanz., 172, 223-223 (1978)
B. Fritig
Phytochemistry, 16, 895-895 (1977)
Separation behaviour of some isomeric organic compounds on sugars, sugar alcohols and their mixed phases by gas-liquid chromatography.
Ono, A.
Journal of Chromatography A, 197, 251-251 (1980)
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded