Merck
55328
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
别名:
8-Hydroxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25N3O7S3
分子量:
539.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥95% (HPCE)
形狀
solid
pKa 
5.7
mp
276 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
螢光
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
InChI 密鑰
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
應用
适于用作 pH 值指示剂
其他說明
Fluorescent pH indicator for the weakly acidic pH range and enzyme substrate reference standard
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)