Merck
391A
Sigma-Aldrich
白细胞过氧化物酶(髓过氧化物酶)试剂盒
DAB substrate kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.47
用途
sufficient for 10-120 manual assays
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
應用
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于展示血液中的多形核细胞或骨髓涂片。每一试剂盒含有足够10次使用的试剂。
應用
作为髓性过氧化酶的一种二氨基苯替代物,二氨基联苯胺具有强于二氨基苯的染色能力。这使得DAB在组织化学领域的吸引力大幅下降。Hanker及其同事提升了DAB技术。在他们的改造下,棕色的反应产物首先通过铜离子盐强烈染色,然后使用Gill改良的Papanicolaou染色剂,从而在嗜中性粒细胞和单核细胞过氧化物酶位点形成强烈的灰-黑色染色。
白细胞过氧化物酶(髓过氧化物酶)试剂盒用于白细胞过氧化物检测时的一般实验室组织化学染色。 按照手册里的定性检测流程可对人体血液或骨髓膜样本中的白细胞过氧化物酶进行定性。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Diaminobenzidine 10 vial(s)
  • Copper nitrate 2 vial(s)
  • Gill Modified EA solution 100 mL
  • Glutaraldehyde solution 2 x 75
  • Hematoxylin Solution, Gill No. 3 100 mL
  • Scott's Tap Water Substitute Concentrate 100 mL
  • TRIZMAL™ Buffer Concentrate 50 mL
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Liq. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C