產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
InChI 密鑰
AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms
实验方案
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5