主要文件
3654P
Millipore
BIOEAZE Tubing and Components
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
描述
Colder Quick Connect
無菌
sterile; γ-irradiated
包裝
pkg of 10 pkg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Female Quick Cap Polycarbonate for 1/4" and 3/8" Male Quick Connect
包裝
Individually Bagged
法律資訊
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)