Merck
32745
Sigma-Aldrich
孔雀绿 草酸盐
for microscopy, crystalline, S. No.: 754
别名:
孔雀石绿草酸盐, 碱性绿 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4
CAS号:
分子量:
463.50
顏色索引編號:
42000
Beilstein:
3644550
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
MA.02
等級
for microscopy
品質等級
形狀
crystalline
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
S. No.: 754
mp
144-150 °C
溶解度
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1450 at 609-619 nm in water
≥300 at 420-430 nm in water
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
孔雀石绿是作为不含锌的草酸盐(带有金属光泽的绿色晶体)或氯化锌盐(黄色晶体)而进行制造的。孔雀石绿属于三苯甲烷类染料,是传统上用于治疗鱼类和卵水霉菌感染的最有效试剂之一。它还被发现可对体外寄生虫、原生动物和某些粘虫寄生虫有效。尽管它具有呼吸道毒性、致畸物和可疑致癌物等缺点。它可产生自由基,从而使其对培养中的哺乳动物细胞具有高度毒性;它还会导致恶性转化。它的半衰期很长,并可在组织中长期存在。在水中,孔雀石绿平衡存在于有色离子形式和无色非离子假碱(甲醇形式)之间。只有有色的离子形式具有抗菌活性,而其甲醇形式是脂溶性的,因此使其可以穿透膜。孔雀石绿的毒性取决于温度,会随着温度的升高而增加,并在低pH和低硬度时毒性更大。它天然具有植物毒性,因此会被光灭活(氧化)。
應用
孔雀石绿草酸盐已被用于研究TiO2/WO3的光催化降解。它还被用于制备选择性培养基用于从蘑菇中分离菌生轮枝菌它可用于测定血清中的磷酸盐。它也可用于监测固相上游离COOH的存在。它可作为参考材料用于对鱼类组织中的孔雀石绿草酸盐和白孔雀绿进行独立定量的分析方法中。它也可用于Rappaport肉汤中以孵育用于检测沙门氏菌属的膜滤器。
其他說明
孔雀石绿草酸盐的分子量为:
927.00 g/mol - 2 mol孔雀石绿+ 2 mol草酸一氢+ 1 mol草酸二氢的质量;或
463.50 g/mol - 1 mol孔雀石绿+ 1 mol草酸一氢+ 0.5 mol草酸二氢的质量
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photocatalytic degradation of malachite green dyes with TiO2/WO3 composite.
Bojinova, Assya S., et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 3, 34-43 (2008)
Malachite green, a valuable reagent to monitor the presence of free COOH on the solid-phase.
Attardi ME
Tetrahedron Letters, 41 (38), 7391-7394 (2000)
A Kallner
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 59(1), 35-39 (1975-02-22)
The highly sensitive malachite-green method for the determination of phosphate requires a protective colloid in order to avoid precipitation of the formed dye salt. A polyvinylalcohol proved to be suitable and permit the determination of phosphate in urine and in
Fish Disease: Diagnosis and Treatment.
Noga EJ.
Science (2011)
A selective medium for Verticillium fungicola.
Rinker, D. L., S. Bussmann, and G. Aim.
Canadian Journal of Plant Pathology, 15, 123-124 (1993)