主要文件
31190
Sigma-Aldrich
D.E.R. 732
used as embedding medium
别名:
环氧树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
liquid
相关类别
應用
D.E.R 732是一种脂族二环氧化合物,与常规树脂共混时可赋予柔韧性、伸长性和改善的耐冲击性;可用作减粘剂
法律資訊
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)