抗體表格
Ig fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (210A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (210A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (210A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (210A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (210A-18)
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
控制
pituitary
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
cytoplasmic
準備報告
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门