主要文件
16030
Sigma-Aldrich
“亮甲酚蓝”
for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue
别名:
“甲酚蓝”
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
6035110
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
等級
for microscopy (Vit.)
品質等級
形狀
powder
技術
microbe id | staining: suitable
溶解度
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1000 at 630-640 nm in 50% ethanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
分析報告
λmax. ∼635 nm,E(1%,1 cm)∼1000-1300(50%乙醇)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2