Merck
14610C
SAFC
EX-CELL ® 610-HSF 杂交瘤细胞无血清培养基
Low-protein, with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
描述
Drug Master File available
for research or for further manufacturing use
品質等級
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
儲存條件
protect from light
技術
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
成分
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX-CELL 610-HSF 是一种低蛋白 (11 mg/L) 无血清培养基。最初开发用于支持培养中杂交细胞的生长,已证明其支持多种细胞,包括小鼠、大鼠和人源性淋巴和上皮细胞以及 B 细胞杂交瘤。EX-CELL 610-HSF 已用于固定培养系统和大规模生物反应器。在这两种类型的培养物中,细胞产物(尤其是单克隆抗体)的产量已被证明与在胎牛血清 (FBS) 存在下培养相同细胞时观察到的水平相当或在其之上。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Gunasekaran Dhandapani et al.
mAbs, 11(3), 583-592 (2019-01-09)
We introduce a new concept and potentially general platform for antibody (Ab) purification that does not rely on chromatography or specific ligands (e.g., Protein A); rather, it makes use of detergent aggregates capable of efficiently capturing Ab while rejecting hydrophilic