Merck
137250
SAFC
L-甲硫氨酸
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
制药生产
别名:
L-2-氨基-4-(甲硫基)丁酸, (S)-2-氨基-4-(甲巯基)丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
生物源
synthetic
品質等級
agency
JP
Ph. Eur.
USP
產品線
EMPROVE® EXPERT
化驗
≥99%
形狀
powder
雜質
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.)
284 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 50 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
應用
pharmaceutical (small molecule)
異物活動
Cytotoxicity, tested
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)