生物源
synthetic
品質等級
描述
Manufactured under appropriate controls for use as a raw material in BioProcessing
產品線
EMPROVE® EVOLVE
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin, tested
Microbial, tested
Trace Metals, tested
有用的pH值範圍
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
適合性
suitable for manufacturing use
異物活動
Cytotoxicity, contains (tested)
DNase, contains (tested)
NICKase, contains (tested)
Protease, contains (tested)
RNase, contains (tested)
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的 SAFC®优质原材料产品线适用于生物制药工艺应用,经过严苛的质检程序并提供配套的文档和专业知识,帮助我们的客户满足 M-Clarity 计划规定的要求。
M-Clarity计划
根据我们的EMPROVE®计划,我们的原材料随附EMPROVE ®档案,其中包含件全面的最新文档,可帮助您应对监管挑战、管控风险并改进制造工艺。
由于缓冲液几乎在所有生产步骤中都不可或缺,缓冲液质量对于生物制药工艺成败至关重要。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
M-Clarity计划
根据我们的EMPROVE®计划,我们的原材料随附EMPROVE ®档案,其中包含件全面的最新文档,可帮助您应对监管挑战、管控风险并改进制造工艺。
由于缓冲液几乎在所有生产步骤中都不可或缺,缓冲液质量对于生物制药工艺成败至关重要。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
應用
Tris HCl 是一种常用的生物缓冲液。Tris/Tris HCl 作为缓冲系统在生物制药制造、细胞培养、诊断和分子生物学的生物系统中具有非常广泛的用途。Tris 的 pKa 为 7.77,与 7.36 的生理 pH 值非常接近。
Tris HCl 在生物制药缓冲液制剂(上游和下游应用)、电泳分离和诊断试剂制剂中用作与 Tris/氨丁三醇/Trizma 的共轭缓冲液组分。
Tris HCl 在生物制药缓冲液制剂(上游和下游应用)、电泳分离和诊断试剂制剂中用作与 Tris/氨丁三醇/Trizma 的共轭缓冲液组分。
其他說明
所有缓冲液的pH值都与温度和浓度有关。对于 Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 就会增加约 0.03 单位,每稀释 10 倍,pH 会降低 0.03-0.05 单位。对于一些精准的应用,请使用经过仔细校准的pH计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1