Merck
P0772
Sigma-Aldrich
硫酸钾
ReagentPlus®, ≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2SO4
CAS号:
分子量:
174.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
化驗:
≥99.0%
形狀:
powder
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99.0%
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸钾是一种无机盐,可由磷石膏和氯化钾反应制得。它与硫酸铝 (Al2(SO4)3) 和二氧化硅 (SiO2) 加热形成针状莫来石颗粒。据报道,它在土壤中的应用可以最大限度地减少水稻植株的古铜色化。我们在 20-50°C 温度范围内获得了其表面集成生长动力学。得到了硫酸钾在气相中的理论热容曲线。
應用
硫酸钾可用于通过二苯并-18-冠-6 磺化制备 4′-二苯并-18-冠-6-磺酸。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Growth and dissolution kinetics of potassium sulfate crystals in an agitated vessel.
Garside J, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 13(4), 299-305 (1974)
Thermodynamics of the vaporization processes for potassium sulfate.
Eliezer I and Howald RA.
J. Chem. Phys., 65(8), 3053-3062 (1976)
Sulfonation of benzocrown ethers by potassium sulfate in polyphosphoric acid.
Grebenyuk AD, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(7), 822-826 (2001)
Rice bronzing in Nigeria caused by nutrient imbalances and its control by potassium sulfate application.
Yamauchi M.
Plant and Soil, 117(2), 275-286 (1989)
Conversion of phosphogypsum to potassium sulfate.
Aagli A, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 82(2), 395-399 (2005)