等級
reagent
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
powder
pH值
4 (20 °C, 100 g/L)
密度
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 由醇和邻取代苯胺合成苯唑。
- 通过芳香族醛、苯乙酮和乙酰氯的一锅多组分偶联反应合成 β-乙酰胺酮。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.