Merck
C6763
Sigma-Aldrich
碳酸钙
ReagentPlus®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99% (EDTA titration)
形狀
powder
pH值
8
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳酸钙是一种钙盐,常见于海洋动物的贝壳和骨骼中。 它是一种廉价、无毒且易于获得的试剂,具有广泛的应用,例如CO2 的吸收,以及从地下水中提取重金属和砷。 其晶体以3种不同的多晶型存在,即方解石、文石和球霰石。 在非等温条件下碳酸钙的热解动力学已有研究。
應用
利用醛和胺盐酸盐,对酰胺进行铁催化的高效合成
利用醛和胺盐酸盐,对酰胺进行铁催化的高效合成
碳酸钙可用于:
  • 作为孔隙发生剂制备多孔陶瓷。
  • 作为EDTA溶液标准化的化学计量标准品。
  • 通过微波诱导粉煤灰(CFA)的热活化来提取铝。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Kinetics of calcium carbonate decomposition.
Rao TR.
Chemical Engineering & Technology, 19(4), 373-377 (1996)
Calcium carbonate nanoparticles as cancer drug delivery system.
Maleki Dizaj S, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 12(10) (2015)
Opposite particle size effect on amorphous calcium carbonate crystallization in water and during heating in air.
Zou Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(12), 4237-4246 (2015)
Aluminum release from microwave-assisted reaction of coal fly ash with calcium carbonate.
Zhang ZY, et al.
Fuel Processing Technology, 134, 303-309 (2015)
Permeability of porous ceramic based on calcium carbonate as pore generating agent.
Sim?o L, et al.
Ceramics International, 41(3), 4782-4788 (2015)