Merck
95682
Sigma-Aldrich
对二甲苯
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
别名:
1,4-二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗:
≥99.0% (GC)
bp:
138 °C (lit.)
蒸汽壓力:
9 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
3.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
9 mmHg ( 20 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
984 °F
expl. lim.
7 %
雜質
≤0.5% o- and m-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
蒸發殘留物
≤0.002%
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 0.2 g/L
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲苯是二甲苯的同分异构体。在沸石(催化剂)的作用下,它与各种酸发生 Friedel-Crafts 酰化反应。它可以从二甲苯和乙苯的异构形式的混合物中获得,从汽油馏分中分离得到。也可用 ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5 催化剂从甲苯制备。它是制造 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)瓶的原材料。有报告称乙烯和二甲基呋喃在沸石催化剂的作用下可持续合成二甲苯。
應用
二甲苯可用于合成聚二甲苯和对苯二甲酸。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)
Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene.
Zhi-Yuan Gu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(8), 1477-1480 (2010-01-22)
G Gallastegui et al.
Bioresource technology, 102(17), 7657-7665 (2011-07-01)
Interactions of toluene and p-xylene in air treatment biofilters packed with an inert filter media were studied. The effect of the inlet load of toluene, p-xylene and mixtures of both compounds on the biodegradation rate was analyzed in three lab-scale